Orders LinkContactUsLinkComponent
Calcium fluoride ≥99%
Calcium fluoride ≥99%
Glass bottle for solids, 50 g
Catalogus # 11022.18
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Calcium fluoride ≥99%
Catalogus # 11022.18
CAS-nummer:  7789-75-5
Calcium fluoride ≥99%
Calcium fluoride ≥99%
Glass bottle for solids, 50 g
CAS-nummer:  7789-75-5
Price
173,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 7789-75-5 Molecular Formula: CaF2 Formula Weight: 78.08 Physical Form: Transparent Crystals Density: 3.18 Refractive Index: 1.434 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 1403° Boiling Point: ca 2500° Merck Reference: 14,1667 MDL No.: MFCD00010907
  • CAS-nummer:7789-75-5
  • Formule:CaF₂
  • MDL-nummer:MFCD00010907
  • Molecular Weight:78.07 g/mol
  • Merck index:14,1667
  • Kokend Pt:∼2500 °C
  • Smelten Pt:1403 °C
  • Dichtheid:3,18
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:232-188-7
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    50 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.