Orders LinkContactUsLinkComponent
Monsternemers, PowderProof
Monsternemers, PowderProof
Monsternemer, roestvrij staal V4A, met verticale lans, voor korrels van 2 tot 4 mm diam., 600 mm, 2 - 4 mm
Catalogus # 300-0194
Leverancier:   BURKLE
Monsternemers, PowderProof
Catalogus # 300-0194
Leverancier:  BURKLE
Monsternemers, PowderProof
Monsternemers, PowderProof
Monsternemer, roestvrij staal V4A, met verticale lans, voor korrels van 2 tot 4 mm diam., 600 mm, 2 - 4 mm
Price
3 510,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Quality assurance starts with the inspection of incoming goods. An all-layer sample of bulk goods is no longer a problem with PowderProof®, the sampler for powders and granules.
  • Many uses
  • Stainless steel AISI 316L (1.4404)/AISI 301 (1.4310)
  • Includes motor, two rechargeable batteries, fast charger, lance, spiral screw, bags, bag clip, and cleaning brush
  • Additional spiral screws available as accessory
PowderProof® is the practically proven professional solution for mobile sampling of powders and granules. Different lances and augers can be attached to the robust drive unit and swapped without any problem. This modular design makes PowderProof® a versatile instrument for sampling powders and granules from drums, barrels, bags, or sacks.
Safe and reliable sampling is made even easier with useful accessories such as basket-enclosed bottles, sample bags, and close-it control seals.
PowderProof® with lance for horizontal use, such as sampling from sacks, with lance for vertical use, for sampling from open containers such as barrels, drums, or bags.
Specificaties
  • Ø:
    2 - 4 mm
  • Omschrijving:
    Monsternemer, roestvrij staal V4A, met verticale lans, voor korrels van 2 tot 4 mm diam.
  • Lengte:
    600 mm
  • Seq:
    06
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Transportkoffer
    Transportkoffer
    312-1141
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 202,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Capaciteit
    Schroefdraad
    Materiaal
    Beschikbaarheid
    Price
  • 300-0174
    500 ml
    50 mm
    LDPE
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 5,80 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Verpakkingszakken met sluiting, 170×120 mm, 400 ml
    Verpakkingszakken met sluiting, 170×120 mm, 400 ml
    113-5414
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST - 20,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Clamp for sampling bags, Ø 25 mm
    Clamp for sampling bags, Ø 25 mm
    BURK5338-0001
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 30,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Basket for sample bottles 500 ml, Ø 84 mm, including holding ring
    Basket for sample bottles 500 ml, Ø 84 mm, including holding ring
    BURK5302-2055
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 160,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Basket for sample bottles 1000 ml, Ø 100 mm, including holding ring
    Basket for sample bottles 1000 ml, Ø 100 mm, including holding ring
    BURK5302-2105
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 203,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.