Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Spare 80 ml grinding chamber, Toepassingen bij lage temperatuur (-200 °C). ETFE en versterkt glasvezel met roestvrijstalen inlaat hebben een goede chemische bestendigheid
Catalogus # 412-0001
Leverancier:   IKA
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Catalogus # 412-0001
Leverancier:  IKA
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Spare 80 ml grinding chamber, Toepassingen bij lage temperatuur (-200 °C). ETFE en versterkt glasvezel met roestvrijstalen inlaat hebben een goede chemische bestendigheid
Price
545,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Spare 80 ml grinding chamber
  • Seq:
    01
  • Voor:
    Toepassingen bij lage temperatuur (-200 °C). ETFE en versterkt glasvezel met roestvrijstalen inlaat hebben een goede chemische bestendigheid