Orders LinkContactUsLinkComponent
Evaporating dishes, high shape
Evaporating dishes, high shape
1000 ml, 75 mm, 140 mm
Catalogus # BOCH8563
Leverancier:   BOCHEM
Evaporating dishes, high shape
Catalogus # BOCH8563
Leverancier:  BOCHEM
Evaporating dishes, high shape
Evaporating dishes, high shape
1000 ml, 75 mm, 140 mm
Price
87,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Evaporating dish, stainless steel, with contact bottom for heating plates and magnetic stirrers.
  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean
Specificaties
  • Ø uitw.:
    140 mm
  • Capaciteit:
    1000 ml
  • Hoogte:
    75 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.