Conductivity electrodes
Elektrode voor lage geleidbaarheid, dubbele platinaplaten, met ingebouwde ATC (Pt1000), Low conductivity sensor, with temp. sensor, 0,1 cm⁻¹, 0...110 °C, Glas, 12×110 mm, BNC, kabel van 1 m, 2 banaanstekkers voor ATC, Low conductivities, distilled water
Catalogus # CONSSK21T
Leverancier: CONSORT
Ga naar:
Product Details & Documents
A range of conductivity electrodes for different applications.
- Available with or without integrated temperature sensor
- Shaft is made from glass or epoxy
Specificaties
- Aansluiting:BNC, kabel van 1 m, 2 banaanstekkers voor ATC
- Ø×L:12×110 mm
- Voor:Low conductivities, distilled water
- Type:Low conductivity sensor, with temp. sensor
- Omschrijving:Elektrode voor lage geleidbaarheid, dubbele platinaplaten, met ingebouwde ATC (Pt1000)
- Materiaal:Glas
- Seq:05
- Temperatuur:0...110 °C
- Celconstante:0,1 cm⁻¹
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.