Sample vials in Lab File®, WHEATON®
8,00 ml, 17×60 mm, amber, Neen, 15-425
Catalog # 218-2230
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
For storage of reagents and standards. Excellent for small derivatisation reactions. Wheaton 33® low extractable borosilicate glass is ideal for research studies where stability of glass is of prime importance.
Ordering information: Without cap.
Documents
Specifications
- Inclusief dop:Neen
- Sluiting diam:15-425
- Ø×h:17×60 mm
- Capaciteit:8,00 ml
- Kleur:amber
- Seq:03
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.