Orders LinkContactUsLinkComponent
Microtubes
Microtubes
Tubes with screw cap assembled, sterile, 1,5 ml, 1000/case, 1,5 ml
Catalogus # SARS72.692.105
Marketsource
Leverancier:   SARSTEDT
Microtubes
Catalogus # SARS72.692.105
Leverancier:  SARSTEDT
Marketsource
Microtubes
Tubes with screw cap assembled, sterile, 1,5 ml, 1000/case, 1,5 ml
Price
156,11 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PP, translucent
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Without or with skirted base.
Documents
Specificaties
  • Verpakt:
    1000/case
  • Aanbevolen werkvolume:
    1,5 ml
  • Capaciteit:
    1,5 ml
  • Omschrijving:
    Tubes with screw cap assembled, sterile
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Colour coded inserts, blue
    Colour coded inserts, blue
    SARS65.713.006
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST - 17,11 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Screw cap with seperate retaining loop, neutral
    Screw cap with seperate retaining loop, neutral
    SARS65.712
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5.000 ST - 231,32 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Colour coded inserts, neutral
    Colour coded inserts, neutral
    SARS65.713
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5.000 ST - 85,56 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Colour coded inserts, red
    Colour coded inserts, red
    SARS65.713.002
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5.000 ST - 85,56 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Colour coded inserts, violet
    Colour coded inserts, violet
    SARS65.713.007
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST - 17,11 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Colour coded inserts, white
    Colour coded inserts, white
    SARS65.713.009
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST - 17,11 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Colour coded inserts, black
    Colour coded inserts, black
    SARS65.713.010
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5.000 ST - 83,64 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Colour coded inserts, yellow
    Colour coded inserts, yellow
    SARS65.713.004
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5.000 ST - 85,56 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Colour coded inserts, green
    Colour coded inserts, green
    SARS65.713.005
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5.000 ST - 85,56 €