Headspace crimp top vials
Vials, with P Logo, 20,00 ml, Round bottom, 23×75,5 mm, helder, Neen
Catalogus # PERCB0104236
Leverancier: PerkinElmer
Ga naar:
Product Details & Documents
Manufactured from Type I borosilicate glass, which meets all USP, JP, and EP Pharmacopeia requirements. These vials are manufactured to specific tolerances that are guaranteed to fit and perform with PerkinElmer and non-PerkinElmer instruments.
- Pressure release safety caps to ensure safe analysis at any temperature
- Glass performs at high temperatures and is chemical resistant to acidic, neutral and alkali solutions
- Packed in a clean environment
Specificaties
- Inclusief dop:Neen
- Ø×h:23×75,5 mm
- Capaciteit:20,00 ml
- Kleur:helder
- Omschrijving:Vials, with P Logo
- Seq:02
- Bodem:Round bottom
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- PTFE coated silicone cap/spring, unassembledPTFE coated silicone cap/spring, unassembledPERCB0104241Log in voor beschikbaarheid1 * 100 ST - 149,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- PTFE coated silicone cap/spring, unassembledPTFE coated silicone cap/spring, unassembledPERCB0104242Log in voor beschikbaarheid1 * 1.000 ST - 1 340,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Aluminium coated silicone cap/septa/spring, unassembledAluminium coated silicone cap/septa/spring, unassembledPERCB0104243Log in voor beschikbaarheid1 * 100 ST - 190,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Aluminium coated silicone cap/septa/spring, unassembledAluminium coated silicone cap/septa/spring, unassembledPERCB0104244Log in voor beschikbaarheid1 * 1.000 ST - 2 160,00 €
Productinformatie
- Catalogus #SeptumBeschikbaarheidPrice
- Aluminium cap, star spring and septaAluminium cap, star spring and septaPERCB0159356Butyl redLog in voor beschikbaarheid1 * 100 ST - 123,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Red PTFE coated butyl rubber cap, pre-assembledRed PTFE coated butyl rubber cap, pre-assembledPERCB4000025Log in voor beschikbaarheid1 * 1.000 ST - 1 190,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- PTFE coated silicone cap, pre-assembledPTFE coated silicone cap, pre-assembledPERCB4000022Log in voor beschikbaarheid1 * 1.000 ST - 1 300,00 €
Productinformatie
- Catalogus #SeptumBeschikbaarheidPrice
- Aluminium cap, ridgedAluminium cap, ridgedPERCN9303350Butyl grey stopperLog in voor beschikbaarheid1 * 1.000 ST - 687,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.