Orders LinkContactUsLinkComponent
Xyleen, BAKER, J.T.Baker®
Glass bottle, 2,5 L
Catalogus # 8118.2500
Ontvlambaar
Irriterend
Leverancier:   Avantor
Xyleen, BAKER, J.T.Baker®
Catalogus # 8118.2500
Leverancier:  Avantor
CAS-nummer:  1330-20-7
Xyleen, BAKER, J.T.Baker®
Xyleen, BAKER, J.T.Baker®
Glass bottle, 2,5 L
CAS-nummer:  1330-20-7
Price
117,01 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synoniemen:  Dimethylbenzene
  • CAS-nummer:1330-20-7
  • Formule:C₆H₄(CH₃)₂
  • MDL-nummer:MFCD00077264
  • Molecular Weight:106.17 g/mol
  • Merck index:13,10136
  • Kokend Pt:140 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:–34 °C
  • Dichtheid:0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:25 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:215-535-7
  • UN:1307
  • ADR:3,III
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    passes test
  • Additional Specification(s)::
    -
  • Assay:
    min. 98 %
  • Color:
    max. 10
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    2,5 L