Orders LinkContactUsLinkComponent
Cicloheximide 95%
Cicloheximide 95%
Glass bottle for solids, 1 g
Catalogus # ACRO357420010
Giftig
Gezondheid
Milieu
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Cicloheximide 95%
Catalogus # ACRO357420010
CAS-nummer:  66-81-9
Cicloheximide 95%
Cicloheximide 95%
Glass bottle for solids, 1 g
CAS-nummer:  66-81-9
Price
97,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
  • CAS-nummer:66-81-9
  • Formule:C₁₅H₂₃NO₄
  • MDL-nummer:MFCD00082346
  • Molecular Weight:281.35 g/mol
  • Smelten Pt:107…114 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-636-0
  • UN:2811
  • ADR:6.1,I
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    White to light beige Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    108 to 118 °C
  • HPLC:
    ≥94 %
  • Specific optical rotation:
    -25° to -32° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    1 g
Specificaties