Emmers
wit, 10 L, 290 mm, 300 mm
216-1502
: VITLAB
Wit HDPE.
- Goede chemische en thermische bestendigheid
- Met graduatie per 1 liter
- Zonder tuit
Voor industriële toepassingen en voor gebruik in laboratoria. Met handvat en goed aansluitend, transparant deksel.
- Capaciteit:10 L
- Kleur:wit
- Hoogte:300 mm
- Seq:02
- Ø uitw.:290 mm