Orders LinkContactUsLinkComponent
Stampers
Stampers
40 mm, 160 mm, 410-0084
Catalogus # 410-0087
Leverancier:   VITLAB
Stampers
Catalogus # 410-0087
Leverancier:  VITLAB
Stampers
Stampers
40 mm, 160 mm, 410-0084
Price
51,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Melamine-formaldehyde, white.
Specificaties
  • Voor:
    410-0084
  • Ø kop:
    40 mm
  • Lengte:
    160 mm