Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Bestelling invoeren
inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Uw account
Cart
Belgium
Order Entry
Order Status
Uw account
Cart
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Home
Vijzels en stampers
Stampers
Stampers
Stampers
Print
Stampers
35 mm, 145 mm, 410-0083/410-0084
Catalogus # 410-0086
Leverancier:
VITLAB
Stampers
Catalogus # 410-0086
Leverancier:
VITLAB
Afbeelding vergroten
Return to Top
Stampers
35 mm, 145 mm, 410-0083/410-0084
Specificaties
Toevoegen aan winkelwagen
Ga naar:
Specificaties
Price
50,80 €
Log in
voor beschikbaarheid
Maateenheid
1 * 1 ST
-
+
Toevoegen aan winkelwagen
Productfamilie Opties Beschikbaar
Return Policy
Product Details & Documents
Melamine-formaldehyde, white.
Specificaties
Voor:
410-0083/410-0084
Ø kop:
35 mm
Lengte:
145 mm