Volumetric flasks, class B, PP
1000 ml, GL32, 310 mm, 0,80 ± ml
Catalogus # VITL676891
Leverancier: VITLAB
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, highly transparent, with PP screw cap.
- With ring mark individually calibrated to ‘In’
- Thermal stress up to 60 °C does not permanently exceed the tolerance limits
- To preserve markings, cleaning at no higher than 60 °C is recommended
Class B tolerances according to DIN EN ISO 1042
Specificaties
- Schroefdraad:GL32
- Capaciteit:1000 ml
- Hoogte:310 mm
- Seq:07
- Tolerantie:0,80 ± ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.