Maatcilinders
2000 ml, 20 ml, 482 mm, 20,00 ± ml
Catalogus # 612-4316
Leverancier: VITLAB
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, doorschijnend, lange vorm, autoclaveerbaar, klasse B.
- Gekalibreerd om 'ln' te bevatten
- Zeshoekige basis, uitloop
- Ringvormige schaalverdeling, blauw bedrukt
Certifications: DIN 12681 / ISO 6706
Specificaties
- Capaciteit:2000 ml
- Hoogte:482 mm
- Indeling:20 ml
- Tolerantie:20,00 ± ml