Maatcilinders
2000 ml, 20 ml, 482 mm, 10,00 ± ml
Catalog # 612-4418
Supplier: VITLAB
Jump to:
Product Details & Documents
Transparant PMP, hoog model, klasse A.
- Schenktuit, zeshoekige voet en opliggende ringmarkeringen
- Nauwkeurigheid individueel gecontroleerd en gemarkeerd met 'H'
- Geleverd met testcertificaat waarop batchnummer en productiejaar zijn aangegeven (ook op de cilinder)
DIN 12681 / ISO 6706
Certifications: DIN 12681 / ISO 6706
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Capaciteit:2000 ml
- Hoogte:482 mm
- Indeling:20 ml
- Tolerantie:10,00 ± ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.