Maatcilinders
1000 ml, 10 ml, 440 mm, 10,00 ± ml
Catalog # 612-4314
Supplier: VITLAB
Jump to:
Product Details & Documents
PP, doorschijnend, lange vorm, autoclaveerbaar, klasse B.
- Gekalibreerd om 'ln' te bevatten
- Zeshoekige basis, uitloop
- Ringvormige schaalverdeling, blauw bedrukt
: DIN 12681 / ISO 6706
Specifications
- Capaciteit:1000 ml
- Hoogte:440 mm
- Indeling:10 ml
- Tolerantie:10,00 ± ml