Maatcilinders
1000 ml, 10 ml, 440 mm, 5,00 ± ml
Catalogus # 612-4417
Leverancier: VITLAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Transparant PMP, hoog model, klasse A.
- Schenktuit, zeshoekige voet en opliggende ringmarkeringen
- Nauwkeurigheid individueel gecontroleerd en gemarkeerd met 'H'
- Geleverd met testcertificaat waarop batchnummer en productiejaar zijn aangegeven (ook op de cilinder)
DIN 12681 / ISO 6706
Certificeringen: DIN 12681 / ISO 6706
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Capaciteit:1000 ml
- Hoogte:440 mm
- Indeling:10 ml
- Tolerantie:5,00 ± ml