Maatcilinders
250 ml, 2 ml, 315 mm, 1,00 ± ml
Leverancier: VITLAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Transparant PMP, hoog model, klasse A.
- Schenktuit, zeshoekige voet en opliggende ringmarkeringen
- Nauwkeurigheid individueel gecontroleerd en gemarkeerd met 'H'
- Geleverd met testcertificaat waarop batchnummer en productiejaar zijn aangegeven (ook op de cilinder)
DIN 12681 / ISO 6706
Certificeringen: DIN 12681 / ISO 6706
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Capaciteit:250 ml
- Hoogte:315 mm
- Indeling:2 ml
- Tolerantie:1,00 ± ml