Maatcilinders
50 ml, 1 ml, 200 mm, 0,50 ± ml
612-4413
: VITLAB
Transparant PMP, hoog model, klasse A.
- Schenktuit, zeshoekige voet en opliggende ringmarkeringen
- Nauwkeurigheid individueel gecontroleerd en gemarkeerd met 'H'
- Geleverd met testcertificaat waarop batchnummer en productiejaar zijn aangegeven (ook op de cilinder)
DIN 12681 / ISO 6706
: DIN 12681 / ISO 6706
- Capaciteit:50 ml
- Hoogte:200 mm
- Indeling:1 ml
- Tolerantie:0,50 ± ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.