Maatcilinders
25 ml, 0,5 ml, 170 mm, 0,25 ± ml
Catalogus # 612-4412
Leverancier: VITLAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Transparant PMP, hoog model, klasse A.
- Schenktuit, zeshoekige voet en opliggende ringmarkeringen
- Nauwkeurigheid individueel gecontroleerd en gemarkeerd met 'H'
- Geleverd met testcertificaat waarop batchnummer en productiejaar zijn aangegeven (ook op de cilinder)
DIN 12681 / ISO 6706
Certifications: DIN 12681 / ISO 6706
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Capaciteit:25 ml
- Hoogte:170 mm
- Indeling:0,5 ml
- Tolerantie:0,25 ± ml