Orders LinkContactUsLinkComponent
Spray bottles
Spray bottles
850 ml, Spray bottle, wit
Catalogus # VITL53610
Leverancier:   VITLAB
Spray bottles
Catalogus # VITL53610
Leverancier:  VITLAB
Spray bottles
Spray bottles
850 ml, Spray bottle, wit
Price
14,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
White or translucent made from PP.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Sprayer insert with stable, smoothly operated pump trigger and adjustable spray nozzle, which can be regulated from the finest mist (nebulising) to a precise liquid jet. Range: approx. 3 to 4 metres. Ideal for spraying detergents or disinfectants, especially into difficultly accessible areas, as well as applications in thin layer chromatography.
Specificaties
  • Capaciteit:
    850 ml
  • Kleur:
    wit
  • Omschrijving:
    Spray bottle
  • Seq:
    02
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.