Maatscheppen
5 ml, 82 mm
Catalogus # 231-0327
Leverancier: VITLAB
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, wit. Met vlakke, afgeschuinde uiteinden en versterkte handgreep.
- Zeer goede chemische bestendigheid, onbreekbaar
- Hittebestendig tot 130 °C, autoclaveerbaar
- De inhoud van de schep is in de handgreep vermeld zodat deze gemakkelijk kan worden afgelezen
Documents
BSE TSE VITL39794.pdf BSE TSE VITL39894.pdf
BSE/TSE-certificaten
Specificaties
- Capaciteit:5 ml
- Lengte:82 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.