Maatscheppen
2 ml, 60 mm
Catalogus # 231-0326
Leverancier: VITLAB
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, wit. Met vlakke, afgeschuinde uiteinden en versterkte handgreep.
- Zeer goede chemische bestendigheid, onbreekbaar
- Hittebestendig tot 130 °C, autoclaveerbaar
- De inhoud van de schep is in de handgreep vermeld zodat deze gemakkelijk kan worden afgelezen
Specificaties
- Capaciteit:2 ml
- Lengte:60 mm