Orders LinkContactUsLinkComponent
Microtubes
Tubes with screw cap non assembled, 2,0 ml, 5000/case, 2,0 ml
  SARS72.694.100
Marketsource
 :   SARSTEDT
Microtubes
  SARS72.694.100
 :  SARSTEDT
Marketsource
Microtubes
Tubes with screw cap non assembled, 2,0 ml, 5000/case, 2,0 ml
367,94 €
1 * 5.000 ST
PP, translucent
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Without or with skirted base.
  • Verpakt:
    5000/case
  • Aanbevolen werkvolume:
    2,0 ml
  • Capaciteit:
    2,0 ml
  • Omschrijving:
    Tubes with screw cap non assembled
Accessories
  •  
    Omschrijving
  • SARS65.713.006
    Colour coded inserts, blue
    1 * 1.000 ST - 17,11 €
  •  
    Omschrijving
  • SARS65.712
    Screw cap with seperate retaining loop, neutral
    1 * 5.000 ST - 231,32 €
  •  
    Omschrijving
  • SARS65.713
    Colour coded inserts, neutral
    1 * 5.000 ST - 85,56 €
  •  
    Omschrijving
  • SARS65.713.002
    Colour coded inserts, red
    1 * 5.000 ST - 85,56 €
  •  
    Omschrijving
  • SARS65.713.007
    Colour coded inserts, violet
    1 * 1.000 ST - 17,11 €
  •  
    Omschrijving
  • SARS65.713.009
    Colour coded inserts, white
    1 * 1.000 ST - 17,11 €
  •  
    Omschrijving
  • SARS65.713.010
    Colour coded inserts, black
    1 * 5.000 ST - 83,64 €
  •  
    Omschrijving
  • SARS65.713.004
    Colour coded inserts, yellow
    1 * 5.000 ST - 85,56 €
  •  
    Omschrijving
  • SARS65.713.005
    Colour coded inserts, green
    1 * 5.000 ST - 85,56 €