Orders LinkContactUsLinkComponent
Scheppen
Scheppen
1500 ml, 350 mm
Catalog # 231-0204
Supplier:   RSG
Scheppen
Catalog # 231-0204
Supplier:  RSG
Scheppen
Scheppen
1500 ml, 350 mm
Price
36,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal. Handscheppen voor het verzamelen of afmeten van poeders, pasta's of granulaten.
  • Zeer goede temperatuurbestendigheid, geschikt voor autoclaven
  • Goede chemicaliënbestendigheid
  • Snelle en eenvoudige reiniging
Documents
Specifications
  • Capaciteit:
    1500 ml
  • Lengte:
    350 mm