Orders LinkContactUsLinkComponent
Scheppen
1000 ml, 320 mm
  231-0203
 :   RSG
Scheppen
  231-0203
 :  RSG
Scheppen
Scheppen
1000 ml, 320 mm
30,00 €
1 * 1 ST
Roestvrij staal. Handscheppen voor het verzamelen of afmeten van poeders, pasta's of granulaten.
  • Zeer goede temperatuurbestendigheid, geschikt voor autoclaven
  • Goede chemicaliënbestendigheid
  • Snelle en eenvoudige reiniging
  • Capaciteit:
    1000 ml
  • Lengte:
    320 mm