Scheppen
450 ml, 250 mm
Catalogus # 231-0202
Leverancier: RSG
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal. Handscheppen voor het verzamelen of afmeten van poeders, pasta's of granulaten.
- Zeer goede temperatuurbestendigheid, geschikt voor autoclaven
- Goede chemicaliënbestendigheid
- Snelle en eenvoudige reiniging
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Capaciteit:450 ml
- Lengte:250 mm