Orders LinkContactUsLinkComponent
Schalen
8 l, 160 mm, 350 mm
  216-1246
 :   RSG
Schalen
  216-1246
 :  RSG
Schalen
Schalen
8 l, 160 mm, 350 mm
80,90 €
1 * 1 ST
Roestvrij staal, ¹⁸/₁₀.
  • Met omlaag gevouwen rand; snelle en eenvoudige reiniging
  • Elektrolytisch gepolijst, antimagnetisch
  • Goede chemische bestendigheid, zeer goede thermische bestendigheid
Ronde multifunctionele schalen voor diverse doeleinden.
 : Elke schalenset (cat.nr. 216-1249) bestaat uit één van elk 1, 2 en 3 liter schalen.
  • Ø uitw.:
    350 mm
  • Capaciteit:
    8 l
  • Hoogte:
    160 mm
  • Seq:
    08