Schalen
6 l, 135 mm, 320 mm
216-1245
: RSG
Roestvrij staal, ¹⁸/₁₀.
- Met omlaag gevouwen rand; snelle en eenvoudige reiniging
- Elektrolytisch gepolijst, antimagnetisch
- Goede chemische bestendigheid, zeer goede thermische bestendigheid
Ronde multifunctionele schalen voor diverse doeleinden.
: Elke schalenset (cat.nr. 216-1249) bestaat uit één van elk 1, 2 en 3 liter schalen.
- Ø uitw.:320 mm
- Capaciteit:6 l
- Hoogte:135 mm
- Seq:07
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.