Schalen
3 l, 120 mm, 245 mm
Catalogus # 216-1243
Leverancier: RSG
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal, ¹⁸/₁₀.
- Met omlaag gevouwen rand; snelle en eenvoudige reiniging
- Elektrolytisch gepolijst, antimagnetisch
- Goede chemische bestendigheid, zeer goede thermische bestendigheid
Ronde multifunctionele schalen voor diverse doeleinden.
Bestelinformatie: Elke schalenset (cat.nr. 216-1249) bestaat uit één van elk 1, 2 en 3 liter schalen.
Specificaties
- Ø uitw.:245 mm
- Capaciteit:3 l
- Hoogte:120 mm
- Seq:05