Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Bestelling invoeren
inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Uw account
Cart
Belgium
Order Entry
Order Status
Uw account
Cart
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Home
Pincetten
Pincetten
Pincetten
Print
Pincetten
Rechte, spits, 200 mm
Catalogus # 232-2126
Leverancier:
RSG
Pincetten
Catalogus # 232-2126
Leverancier:
RSG
Afbeelding vergroten
Return to Top
Pincetten
Rechte, spits, 200 mm
Specificaties
Toevoegen aan winkelwagen
Ga naar:
Specificaties
Price
18,40 €
Log in
voor beschikbaarheid
Maateenheid
1 * 1 ST
-
+
Toevoegen aan winkelwagen
Productfamilie Opties Beschikbaar
Return Policy
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer
Technische fiche
RSGA611.300_TDS_EN
Specificaties
Type:
Rechte, spits
Lengte:
200 mm