Orders LinkContactUsLinkComponent
Driepoten
Driepoten
With detachable legs, 180×210 mm
Catalogus # RSGA493.180
Leverancier:   RSG
Driepoten
Catalogus # RSGA493.180
Leverancier:  RSG
Driepoten
Driepoten
With detachable legs, 180×210 mm
Price
60,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Separable tripods made from stainless steel.
Specificaties
  • Ø inw.×h:
    180×210 mm
  • Omschrijving:
    With detachable legs
  • Seq:
    05
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Tripod extensions, set of three, total height up to 370 mm
    Tripod extensions, set of three, total height up to 370 mm
    RSGA497.370
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 3 ST - 68,50 €