Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro, with one spoon end
Double spatulas, micro, with one spoon end
185 mm, 5 mm
Catalog # RSGA395.185
Supplier:   RSG
Double spatulas, micro, with one spoon end
Catalog # RSGA395.185
Supplier:  RSG
Double spatulas, micro, with one spoon end
Double spatulas, micro, with one spoon end
185 mm, 5 mm
Price
29,50 €
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Micro double spatulas with one spoon shaped end and one spatula end. Made of stainless steel.
Specifications
  • Lengte:
    185 mm
  • Seq:
    2
  • Breedte blad:
    5 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.