Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro, with one spoon end

Double spatulas, micro, with one spoon end

150 mm, 5 mm
Catalogus # RSGA395.150
Leverancier:   RSG
Double spatulas, micro, with one spoon end
Catalogus # RSGA395.150
Leverancier:  RSG
Double spatulas, micro, with one spoon end
Double spatulas, micro, with one spoon end

150 mm, 5 mm

Price
28,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents

Micro double spatulas with one spoon shaped end and one spatula end. Made of stainless steel.

Specificaties
  • Lengte:
    150 mm
  • Seq:
    1
  • Breedte blad:
    5 mm
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.