Orders LinkContactUsLinkComponent
Support rings
Zware steunring, met klem, open, met rubberen coating, 100 mm
Catalogus # RSGA284.100
Leverancier:   RSG
Support rings
Catalogus # RSGA284.100
Leverancier:  RSG
Support rings
Support rings
Zware steunring, met klem, open, met rubberen coating, 100 mm
Price
56,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
  • 8 mm rod
  • Available with rubber covered rings
Specificaties
  • Ø inw.:
    100 mm
  • Omschrijving:
    Zware steunring, met klem, open, met rubberen coating