Orders LinkContactUsLinkComponent
Support rings
Zware steunring, met staaf, open, met rubberen coating, 160 mm
  RSGA283.160
 :   RSG
Support rings
  RSGA283.160
 :  RSG
Support rings
Support rings
Zware steunring, met staaf, open, met rubberen coating, 160 mm
39,40 €
1 * 1 ST
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
  • 8 mm rod
  • Available with rubber covered rings
  • Ø inw.:
    160 mm
  • Omschrijving:
    Zware steunring, met staaf, open, met rubberen coating