Support rings
Zware steunring, met klem, 130 mm
Catalogus # 241-0323
Leverancier: RSG
Ga naar:
Product Details & Documents
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
- 8 mm rod
- Available with rubber covered rings
Specificaties
- Ø inw.:130 mm
- Omschrijving:Zware steunring, met klem
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.