Support rods, polished
12 mm, 450 mm, M 10
Catalogus # RSGA240.204
Leverancier: RSG
Ga naar:
Product Details & Documents
Polished rods made from stainless steel 18/10. Available with or without thread.
Specificaties
- Ø:12 mm
- Schroefdraad:M 10
- Lengte:450 mm
- Seq:01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.