Lepelspatels
210 mm
231-0438
: RSG
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Universele lepel voor veel toepassingen.
- Met rond handvat
- Uitstekende thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
- Chemisch bestendig
- Snel en eenvoudig te reinigen
- Lengte:210 mm