Orders LinkContactUsLinkComponent
Lepelspatels
Lepelspatels
180 mm
Catalogus # 231-0437
Leverancier:   RSG
Lepelspatels
Catalogus # 231-0437
Leverancier:  RSG
Lepelspatels
Lepelspatels
180 mm
Price
62,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Universele lepel voor veel toepassingen.
  • Met rond handvat
  • Uitstekende thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Chemisch bestendig
  • Snel en eenvoudig te reinigen
Documents
Specificaties
  • Lengte:
    180 mm