Lepelspatels
150 mm
Catalogus # 231-0436
Leverancier: RSG
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Universele lepel voor veel toepassingen.
- Met rond handvat
- Uitstekende thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
- Chemisch bestendig
- Snel en eenvoudig te reinigen
Documents
RSGA210.150_TDS_EN RSGA210.180_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Lengte:150 mm