Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratoriummessen
Laboratoriummessen
Breed lemmet, 150 mm
Catalogus # 233-0149
Leverancier:   RSG
Laboratoriummessen
Catalogus # 233-0149
Leverancier:  RSG
Laboratoriummessen
Laboratoriummessen
Breed lemmet, 150 mm
Price
181,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Deze keramische laboratoriummessen hebben extreem harde lemmets die bestendig zijn tegen chemicaliën, breuken en roest.
  • Antimagnetisch en licht
  • Afwasmachinebestendig
  • Langdurig scherp
Specificaties
  • Type:
    Breed lemmet
  • Seq:
    04
  • Lemmet:
    150 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.