Laboratoriummessen
Breed lemmet, 120 mm
Catalogus # 233-0148
Leverancier: RSG
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze keramische laboratoriummessen hebben extreem harde lemmets die bestendig zijn tegen chemicaliën, breuken en roest.
- Antimagnetisch en licht
- Afwasmachinebestendig
- Langdurig scherp
Specificaties
- Type:Breed lemmet
- Seq:03
- Lemmet:120 mm