Laboratoriummessen
Dun lemmet, 90 mm
Catalog # 233-0146
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
Deze keramische laboratoriummessen hebben extreem harde lemmets die bestendig zijn tegen chemicaliën, breuken en roest.
- Antimagnetisch en licht
- Afwasmachinebestendig
- Langdurig scherp
Specifications
- Type:Dun lemmet
- Seq:01
- Lemmet:90 mm