Orders LinkContactUsLinkComponent
Veiligheidsvaten
Blik met doseerapparaat 1½" en afzonderlijke ventilatie, 10 L, met doseerapparaat 1½" en afzonderlijke ventilatie
Catalogus # 119-2160
Veiligheidsvaten
Catalogus # 119-2160
Veiligheidsvaten
Veiligheidsvaten
Blik met doseerapparaat 1½" en afzonderlijke ventilatie, 10 L, met doseerapparaat 1½" en afzonderlijke ventilatie
Price
287,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Deze veiligheidsvaten zijn geschikt voor comfortabel en veilig gebruik en opslag van grotere hoeveelheden ontvlambare vloeistof.
  • Fabrieksmatig gebruik van ontvlambare vloeistoffen zoals oplosmiddelen
  • Explosieveilig vanwege vonkvangers (verwijderbaar) en drukregelkleppen
  • Kranen en doseerapparaten zijn zelfsluitend
  • Chemicaliënbestendig roestvrij staal van hoge kwaliteit (op basis van capaciteit 0,8-1,5 mm sterk) en PTFE-pakkingen
  • Modellen met zelfsluitende kraan zijn voorzien van afzonderlijke ventilatie voor een maximale flowsnelheid
  • Indicator voor PFA-niveau met schaal voor volumes van 10, 25 en 50 liter
Caution: * Opslagvat
Documents
Specificaties
  • Type:
    met doseerapparaat 1½" en afzonderlijke ventilatie
  • Capaciteit:
    10 L
  • Omschrijving:
    Blik met doseerapparaat 1½" en afzonderlijke ventilatie
  • Seq:
    01
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Ø×h
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Draaibare tuit 1½"
    Draaibare tuit 1½"
    119-0161
    28×175 mm
    Alle Rötzmeier veiligheidscontainers en -vaten (10 en 25 l)
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 81,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Ø×h
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Tuit 2"
    Tuit 2"
    119-0162
    40×180 mm
    119-0117, -0118
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 54,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Schroefdop 2 inch TPI met plastic hendel
    Schroefdop 2 inch TPI met plastic hendel
    119-0137
    119-0127, -0128
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 74,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Schroefdop 2" TPI met drukregelklep
    Schroefdop 2" TPI met drukregelklep
    119-0136
    119-0126
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 73,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Zelfsluitende kraan ¾ inch
    Zelfsluitende kraan ¾ inch
    119-2400
    119-0119, -0124, -0127, -0120, -0125, -0128
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 145,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Capaciteit
    Type
    Beschikbaarheid
    Price
  • Soaking tank for controlled moistening, soaking or bathing of particels, cloths, flannels, paper, etc., e.g. for cleaning with solvents
    Soaking tank for controlled moistening, soaking or bathing of particels, cloths, flannels, paper, etc., e.g. for cleaning with solvents
    119-0143
    4 l
    Inweektank
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 209,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Capaciteit
    Type
    Beschikbaarheid
    Price
  • Washing tank for safe cleaning of particels and tools with inflammable liquids
    Washing tank for safe cleaning of particels and tools with inflammable liquids
    119-0154
    4 l
    Wastank
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 57,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Zelfsluitend doseerapparaat 1½" voor veiligheidscontainers en -vaten
    Zelfsluitend doseerapparaat 1½" voor veiligheidscontainers en -vaten
    119-2391
    119-0172, -0116, -2045, -2046, -2370, -2371, -0115
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 87,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Vonkenvanger
    Vonkenvanger
    119-0168
    119-0126, -0127, -0128
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 28,60 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Vonkenvanger
    Vonkenvanger
    119-0169
    Alle Rötzmeier veiligheidscontainers (5, 10 en 20 l) en -vaten (10 en 25 l)
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 25,10 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Schroefdop 2 inch Tri-Sure
    Schroefdop 2 inch Tri-Sure
    119-0210
    119-0117, -0118
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 11,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Schroefdop van 1½ inch met drukregelklep en ventilatie
    Schroefdop van 1½ inch met drukregelklep en ventilatie
    119-0159
    119-0119, -0124, -0120, -0125
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 64,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Schroefdop 1½ inch voor veiligheidscontainers
    Schroefdop 1½ inch voor veiligheidscontainers
    119-0129
    119-0172, -0116, -2380, -2045, -2046, -0121, -2180, -2181, -2182, -2160, -0111, -0115, -0123
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 63,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Zelfsluitend doseerapparaat 1½ inch voor veiligheidscontainers en -vaten met afzonderlijke ventilatie
    Zelfsluitend doseerapparaat 1½ inch voor veiligheidscontainers en -vaten met afzonderlijke ventilatie
    119-0163
    119-2160, -0111, -2380, -0122
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 88,00 €
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.