Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratory jacks
Laboratory jacks
320×260 mm, 30 kg, 128 - 470 mm, blauw
Catalogus # RLAA2042
Leverancier:   R L ENTERPRISES
Laboratory jacks
Catalogus # RLAA2042
Leverancier:  R L ENTERPRISES
Laboratory jacks
320×260 mm, 30 kg, 128 - 470 mm, blauw
Price
1 410,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These lab jacks are manufactured to close tolerances from aluminium with stainless steel operating screw.
  • Top and bottom plates are specially designed aluminium extrusion giving exceptional rigid and robust support without excessive weight
  • Plates are blue anodised finish
  • Designed to be completely stable and free from rocking movements
Specificaties
  • Max. statische belasting:
    30 kg
  • Plaatgrootte:
    320×260 mm
  • Werkhoogte:
    128 - 470 mm
  • Kleur:
    blauw
  • Seq:
    06
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.