Laboratory jacks
200×230 mm, 25 kg, 57 - 290 mm, blauw
Catalogus # RLAA2040
Leverancier: R L ENTERPRISES
Ga naar:
Product Details & Documents
These lab jacks are manufactured to close tolerances from aluminium with stainless steel operating screw.
- Top and bottom plates are specially designed aluminium extrusion giving exceptional rigid and robust support without excessive weight
- Plates are blue anodised finish
- Designed to be completely stable and free from rocking movements
Specificaties
- Max. statische belasting:25 kg
- Plaatgrootte:200×230 mm
- Werkhoogte:57 - 290 mm
- Kleur:blauw
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.