Laboratory jacks
150×150 mm, 20 kg, 60 - 290 mm, blauw
Catalogus # 245-0000
Leverancier: R L ENTERPRISES
Ga naar:
Product Details & Documents
These lab jacks are manufactured to close tolerances from aluminium with stainless steel operating screw.
- Top and bottom plates are specially designed aluminium extrusion giving exceptional rigid and robust support without excessive weight
- Plates are blue anodised finish
- Designed to be completely stable and free from rocking movements
Specificaties
- Max. statische belasting:20 kg
- Plaatgrootte:150×150 mm
- Werkhoogte:60 - 290 mm
- Kleur:blauw
- Seq:03
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.