Orders LinkContactUsLinkComponent
Dubbele statiefkoppeling
Dubbele statiefkoppeling
Bosshead without blue plastic headed screw, Cast legering, 16 mm
Catalogus # RLAA2005/1PL
Leverancier:   R L ENTERPRISES
Dubbele statiefkoppeling
Catalogus # RLAA2005/1PL
Leverancier:  R L ENTERPRISES
Dubbele statiefkoppeling
Dubbele statiefkoppeling
Bosshead without blue plastic headed screw, Cast legering, 16 mm
Price
29,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Bossheads made from nickel plated cast alloy.
  • Either with or without blue plastic headed nickel plated screws
  • For use with rods up to 16 mm
Specificaties
  • Omschrijving:
    Bosshead without blue plastic headed screw
  • Materiaal:
    Cast legering
  • Voor staaf Ø:
    16 mm